Få mere at vide
4-Bromo-2-methylphenylisothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11430888
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430888 25 g 25g
11420888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25296.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 19241-38-4 | C8H6BrNS | 228,107 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19241-38-4
Molekylær formel C8H6BrNS
Molekylvægt (g/mol) 228.107
MDL nummer MFCD00041087
InChI nøgle YASXCQRGYJGIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylphenyl isothiocyanate, 4-bromo-1-isothiocyanato-o-toluene, 4-bromo-2-methylphenylisothiocyanate, 4-bromo-2-methyl-phenyl isothiocyanate, benzene, 4-bromo-1-isothiocyanato-2-methyl, acmc-1bu0e, #, benzene,4-bromo-1-isothiocyanato-2-methyl
PubChem CID 87977
IUPAC navn 4-brom-1-isothiocyanato-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 44 °C til 46 °C
Kogepunkt 129 °C til 130 °C (3 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2717248
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 228.12
Procent renhed 98%