Få mere at vide
4-Bromo-2-methylphenylisothiocyanat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate |
| Smeltepunkt | 44 °C til 46 °C |
| Kogepunkt | 129 °C til 130 °C (3 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 2717248 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 228.12 |
| Procent renhed | 98% |