Få mere at vide
4-Bromo-2-methylphenyl isocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367546
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367546 5 g 5g
11357546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11095.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1591-98-6
Molekylær formel C8H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 212.046
MDL nummer MFCD00037039
InChI nøgle NXAYRHQYINQHRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylphenyl isocyanate, benzene,4-bromo-1-isocyanato-2-methyl, 4-bromo-2-methylphenylisocyanate, 4-bromo-2-methylbenzenisocyanate, acmc-1bpqh, 5-bromo-2-isocyanatotoluene, 2-methyl-4-bromophenyl isocyanate, 4-bromanyl-1-isocyanato-2-methyl-benzene
PubChem CID 2735594
IUPAC navn 4-bromo-1-isocyanato-2-methylbenzene
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methylphenyl isocyanate
Smeltepunkt 47°C to 51°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Irritating
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 7633645
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 212.05
Procent renhed 98%