Få mere at vide
4-Bromo-2-methylbiphenyl, 98%
Artikelnummer. p-7047179
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11384805
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17875.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5002-26-6 | C13H11Br | 247.135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5002-26-6
Molekylær formel C13H11Br
Molekylvægt (g/mol) 247.135
MDL nummer MFCD03093069
InChI nøgle ZBNARPVMXYNXQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylbiphenyl, 4-bromo-2-methyl-1,1'-biphenyl, acmc-1asrj, 2-methyl-4-bromobiphenyl, 4-bromo-2-methyl-biphenyl, 3-methyl-4-phenylbromobenzene, 4-bromanyl-2-methyl-1-phenyl-benzene
PubChem CID 9964845
IUPAC navn 4-brom-2-methyl-1-phenylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methylbiphenyl
Kogepunkt 113°C to 114°C (0.7 mmHg)
Brydningsindeks 1.621
Mængde 1 g
Beilstein 1908937
Formel vægt 247.14
Procent renhed 98%