Få mere at vide
4-Bromo-2-methylbiphenyl, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-methylbiphenyl |
| Kogepunkt | 113 °C til 114 °C (0,7 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.621 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1908937 |
| Formel vægt | 247.14 |
| Procent renhed | 98% |