Få mere at vide
4-Bromo-2-methylbiphenyl, 98%
Artikelnummer. 11384805
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384805 1 g 1g
11394805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17875.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 5002-26-6 | C13H11Br | 247,135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5002-26-6
Molekylær formel C13H11Br
Molekylvægt (g/mol) 247.135
MDL nummer MFCD03093069
InChI nøgle ZBNARPVMXYNXQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylbiphenyl, 4-bromo-2-methyl-1,1'-biphenyl, acmc-1asrj, 2-methyl-4-bromobiphenyl, 4-bromo-2-methyl-biphenyl, 3-methyl-4-phenylbromobenzene, 4-bromanyl-2-methyl-1-phenyl-benzene
PubChem CID 9964845
IUPAC navn 4-brom-2-methyl-1-phenylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methylbiphenyl
Kogepunkt 113°C to 114°C (0.7 mmHg)
Brydningsindeks 1.621
Mængde 1 g
Beilstein 1908937
Formel vægt 247.14
Procent renhed 98%