Få mere at vide
4-Bromo-2-methylbenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11382016
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382016 25 g 25g
11362016 1 g 1g
11372016 5 g 5g
15468809 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11382016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03071.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68837-59-2 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
En byggesten, der anvendes til fremstilling af anthranilsyrer med antibakteriel aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En byggesten, der anvendes til fremstilling af anthranilsyrer med
antibakteriel aktivitet.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68837-59-2
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD00040905
InChI nøgle RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-o-toluic acid, 4-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-methyl, synquest 2721-9-x6, 4-bromo-2-methylbenz, 4-bromo-2-methylbenzoicacid, pubchem4029, 5-bromo-2-carboxytoluene, acmc-1baz5
PubChem CID 99570
IUPAC navn 4-brom-2-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 182°C to 184°C
Mængde 25 g
Beilstein 2249816
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 215.05
Procent renhed ≥98%