Få mere at vide
4-Bromo-2-methylbenzoic acid, 98+%
Beskrivelse
En byggesten, der anvendes til fremstilling af anthranilsyrer med antibakteriel aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
antibakteriel aktivitet.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-methylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 182°C to 184°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2249816 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 215.05 |
| Procent renhed | ≥98% |