Learn More
4-brom-2-methylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15549343 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15549343 5 g 5g
15559343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15549343 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 443400050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68837-59-2 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68837-59-2
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
InChI nøgle RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-o-toluic acid, 4-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-methyl, synquest 2721-9-x6, 4-bromo-2-methylbenz, 4-bromo-2-methylbenzoicacid, pubchem4029, 5-bromo-2-carboxytoluene, acmc-1baz5
PubChem CID 99570
IUPAC navn 4-brom-2-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 182.0°C to 184.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.