Få mere at vide
4-brom-2-methylbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457838
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457838 5 g 5g
15467838 250 mg 250mg
15447838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61314.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24078-12-4 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24078-12-4
Molekylær formel C8H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 199.047
MDL nummer MFCD07787171
InChI nøgle RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methyl-benzaldehyde, 2-methyl-4-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-formyltoluene, benzaldehyde, 4-bromo-2-methyl, acmc-1chij, 4-brom-2-methylbenzaldehyd, ksc494k3j, 4-bromo-2-methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-bromo-2-methyl
PubChem CID 13555150
IUPAC navn 4-brom-2-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Mængde 5 g
Formel vægt 199.04
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof