Få mere at vide
4-Bromo-2-methylanisol, 98+%
Artikelnummer. 11457244
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457244 10 g 10g
11467244 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21621.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
CAS: 14804-31-0 | C8H9BrO | 201,063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14804-31-0
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.063
MDL nummer MFCD01321139
InChI nøgle UDLRGQOHGYWLCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylanisole, 5-bromo-2-methoxytoluene, benzene, 4-bromo-1-methoxy-2-methyl, 4-bromo-1-methoxy-2-methyl-benzene, 2-methyl-4-bromoanisole, 4-bromo2-methylanisole, acmc-1cfej, 4-bromo2-methyl-anisole, 4-bromo-2-methyl anisole, 4-bromo-2-methyl-anisole
PubChem CID 608315
IUPAC navn 4-brom-1-methoxy-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methylanisole
Smeltepunkt 66°C to 69°C
Kogepunkt 124°C to 125°C (25 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 208224
Formel vægt 201.06
Procent renhed ≥98%