Få mere at vide
4-bromo-2-methylanilin, 98%
Artikelnummer. 11442977
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442977 100 g 100g
11432977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11442977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15543.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 583-75-5 | C7H8BrN | 186,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-75-5
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.05
MDL nummer MFCD00007825
InChI nøgle PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromotoluene, 4-bromo-o-toluidine, 2-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methyl, o-toluidine, 4-bromo, 4-bromo-2-methyl-phenylamine, 4-bromo-2-methylbenzenamine, 5-bromo-2-aminotoluene, 1-amino-4-bromo-2-methylbenzene, 4-bromo-2-methylbenenamine
PubChem CID 11423
IUPAC navn 4-brom-2-methylanilin
SMIL CC1=CC(Br)=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methylaniline
Smeltepunkt 56 °C til 60 °C
Kogepunkt 240 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 636521
Formel vægt 186.06
Procent renhed 98%