Få mere at vide
4-Bromo-2-methyl-6-nitroanilin, 97%
Artikelnummer. 11456867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456867 25 g 25g
11436867 1 g 1g
11446867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14319.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 77811-44-0 | C7H7BrN2O2 | 231,049 g/mol
Det bruges i design og syntese af CK2-hæmmere og i docking-undersøgelser af nye telmisartan-glitazon hybridanaloger til behandling af metabolisk syndrom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges i design og syntese af CK2-hæmmere og i docking-undersøgelser af
nye telmisartan-glitazon hybridanaloger til behandling af metabolisk syndrom.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand og
opløseligt i varm methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77811-44-0
Molekylær formel C7H7BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 231.049
MDL nummer MFCD00052919
InChI nøgle ZXFVKFUXKFPUQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methyl-6-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-bromo-3-nitrotoluene, 4-bromo-6-nitro-o-toluidine, benzenamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitro, 4-bromo-2-methyl-6-nitrophenylamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitro-aniline, pubchem3813, acmc-1bg8u, ksc496e7t
PubChem CID 522679
IUPAC navn 4-brom-2-methyl-6-nitroanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Smeltepunkt 143 °C til 147 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3530524
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand og opløselig i varm methanol.
Formel vægt 231.06
Procent renhed 97%