Få mere at vide
4-Bromo-2-methoxypyridin, 98%
Beskrivelse
4-brom-2-methoxypyridin anvendt i syntesen af Imidazo [1, 2-a] pyrimidiner. Suzuki-kobling mellem 4-methoxyphenylboronsyre og 4-brom-2-methoxypyridin giver 1,5-disubstituerede pyridoner. Udgangsmateriale brugt i en syntese af krone-ester-bipyridiner og viologer via natrium- eller nikkel-reduktiv kobling, sidekædeoxidation og esterificering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-brom-2-methoxypyridin anvendt i syntesen af Imidazo [1, 2-a] pyrimidiner. Suzuki-kobling mellem 4-methoxyphenylboronsyre og 4-brom-2-methoxypyridin giver 1,5-disubstituerede pyridoner. Udgangsmateriale brugt i en syntese af krone-ester-bipyridiner og viologer via natrium- eller nikkel-reduktiv kobling, sidekædeoxidation og esterificering.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-methoxypyridine |
| Smeltepunkt | 25 °C til 26 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 87 °C (15 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 115199 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 188.02 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Lavtsmeltende faststof |