Få mere at vide
4-Bromo-2-methoxypyridin, 98%
Artikelnummer. 15441049
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441049 1 g 1g
15451049 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64026.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 100367-39-3 | C6H6BrNO | 188,024 g/mol
4-brom-2-methoxypyridin anvendt i syntesen af Imidazo [1, 2-a] pyrimidiner. Suzuki-kobling mellem 4-methoxyphenylboronsyre og 4-brom-2-methoxypyridin giver 1,5-disubstituerede pyridoner. Udgangsmateriale brugt i en syntese af krone-ester-bipyridiner og viologer via natrium- eller nikkel-reduktiv kobling, sidekædeoxidation og esterificering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brom-2-methoxypyridin anvendt i syntesen af Imidazo [1, 2-a] pyrimidiner. Suzuki-kobling mellem 4-methoxyphenylboronsyre og 4-brom-2-methoxypyridin giver 1,5-disubstituerede pyridoner. Udgangsmateriale brugt i en syntese af krone-ester-bipyridiner og viologer via natrium- eller nikkel-reduktiv kobling, sidekædeoxidation og esterificering.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100367-39-3
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.024
MDL nummer MFCD08277268
InChI nøgle YFTGMMXMLPTTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methoxy-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem6657, ksc494g1d, acmc-1c790, abbypharma ap-17-5965
PubChem CID 14062309
IUPAC navn 4-brom-2-methoxypyridin
SMIL COC1=NC=CC(=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methoxypyridine
Smeltepunkt 25°C to 26°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 87°C (15 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 115199
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 188.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof