Få mere at vide
4-Bromo-2-methoxypyridine, 97%
Artikelnummer. 15570554 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15570554 1 g 1g
15580554 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15570554 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450000010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 100367-39-3 | C6H6BrNO | 188.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100367-39-3
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.02
InChI nøgle YFTGMMXMLPTTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methoxy-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem6657, ksc494g1d, acmc-1c790, abbypharma ap-17-5965
PubChem CID 14062309
IUPAC navn 4-bromo-2-methoxypyridine
SMIL COC1=NC=CC(=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methoxypyridine
Kogepunkt 87.0°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 188.02
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-methoxypyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.