Få mere at vide
4-brom-2-methoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-bromo-2-methoxyanilin bruges som reagens i syntesen af 3,5-diamino-1,2,4-triazol urinstoffer som potente anaplastiske lymfomkinasehæmmere (ALK). Det bruges også som reagens i syntesen af kroman-3-amider som potente Rho kinase-hæmmere. Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestof.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
4-bromo-2-methoxyanilin bruges som reagens i syntesen af 3,5-diamino-1,2,4-triazol urinstoffer som potente anaplastiske lymfomkinasehæmmere (ALK). Det bruges også som reagens i syntesen af kroman-3-amider som potente Rho kinase-hæmmere. Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestof.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærk
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevar den under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-methoxyaniline |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 202.05 |
| Procent renhed | 98% |