Få mere at vide
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenon, 95%
Artikelnummer. 15467638
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467638 5 g 5g
15477638 250 mg 250mg
15457638 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61137.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 30186-18-6 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol
4'-Brom-2'-hydroxyacetophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 -′Bromo-2′ -hydroxyacetophenon bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30186-18-6
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD03428533
InChI nøgle LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 10727403
IUPAC navn 1-(4-brom-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(O)C=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 215.04
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof