Få mere at vide
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11452240
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452240 1 g 1g
11462240 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452240 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29125.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1020253-81-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1020253-81-9
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD08273792
InChI nøgle BPQABGQSVOUODJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl ethanone, 2-acetyl-4-methyl-5-bromophenol, 4'-bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene, 4'-bromo-2'-hydroxy-5'-methyl acetophenone
PubChem CID 42553093
IUPAC navn 1-(4-brom-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanon
SMIL CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone
Smeltepunkt 86°C to 89°C
Mængde 1 g
Formel vægt 229.07
Procent renhed 97%