Få mere at vide
4-Bromo-2-furaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433587
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433587 250 mg 250mg
11491630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26994.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21921-76-6
Molekylær formel C5H3BrO2
Molekylvægt (g/mol) 174.981
MDL nummer MFCD00671504
InChI nøgle MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-furaldehyde, 4-bromofurfural, 4-bromo-2-formylfuran, 4-bromo-2-furancarbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-furfural, 4-bromofuraldehyde, zlchem 82, pubchem3545, acmc-209fpi
PubChem CID 2757010
IUPAC navn 4-bromfuran-2-carbaldehyd
SMIL C1=C(OC=C1Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-furaldehyde
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 174.98
Procent renhed 97%