Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorotoluene, 99%
Artikelnummer. 11472608
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472608 5 g 5g
11482608 25 g 25g
11492608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15891.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51436-99-8 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51436-99-8
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.027
MDL nummer MFCD00013551
InChI nøgle YZFVUQSAJMLFOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-4-bromotoluene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-methyl, toluene,2-fluoro-4-bromo, 4-bromo-2-fluoro-1-methyl-benzene, pubchem1601, acmc-1an2v, 2-fluoro-4-bromo toluene, 4-bromo-2-fluoro-toluene
PubChem CID 171040
IUPAC navn 4-brom-2-fluor-1-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorotoluene
Tæthed 1.492
Kogepunkt 66°C to 68°C (8 mmHg)
Flammepunkt 73°C (163°F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 5 g
Beilstein 1859028
Formel vægt 189.03
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-fluorotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-2-fluorotoluene