Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid, 98%
Artikelnummer. 15467678
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467678 5 g 5g
15477678 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61176.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 114897-92-6 | C8H6BrFO2 | 233.036 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114897-92-6
Molekylær formel C8H6BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 233.036
MDL nummer MFCD09032952
InChI nøgle PNBIYFPZODYMOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorophenylacetic acid, 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetic acid, 4-bromo-2-fluorophenyl acetic acid, 4-bromo-2-fluoro-phenyl-acetic acid, 2-4-bromo-2-fluoro-phenyl acetic acid, 4-bromo-2-fluorophenylaceticacid, pubchem13742, acmc-1bskq, ksc493s2b, 4-bromo-2-fluoro-phenylacetic acid
PubChem CID 14053792
IUPAC navn 2-(4-brom-2-fluorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)F)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 233.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof