Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorobiphenyl, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566023 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10566023 10 g Glass Bottle 10g
10576023 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566023 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 373270100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41604-19-7
Molekylær formel C12H8BrF
Molekylvægt (g/mol) 251.10
MDL nummer MFCD00051716
InChI nøgle HTRNHWBOBYFTQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 2-fluoro-4-bromo biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorodiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro biphenyl, pubchem2652, acmc-209jkv, 2-fluoro-4-bromobiphenyl
PubChem CID 521063
IUPAC navn 4-bromo-2-fluoro-1-phenylbenzene
SMIL FC1=CC(Br)=CC=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Farve White to Yellow
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel C6H5C6H3(F)Br
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 251.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /