Få mere at vide
4-bromo-2-fluorobenzylamine, 98%
Artikelnummer. 10178152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10178152 5 g Glasflaske 5g
10629384 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10178152 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 384440050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112734-22-2 | C7H7BrFN | 204.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112734-22-2
Molekylær formel C7H7BrFN
Molekylvægt (g/mol) 204.04
MDL nummer MFCD00153076
InChI nøgle RLTFBWCBGIZCDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzylamine, 4-bromo-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-4-bromobenzylamine, 2-fluoro-4-bromobenzyl amine, 4-bromo-2-fluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 4-bromo-2-fluoro, 1-4-bromo-2-fluorophenyl methanamine, 4-bromo-2-fluoro-phenyl methanamine, 4-bromo-2-fluorophenyl methylamine, pubchem4709
PubChem CID 3770848
IUPAC navn (4-brom-2-fluorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)F)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorobenzylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2C6H3(F)Br
Brydningsindeks 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Formel vægt 204.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-fluorobenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.