Få mere at vide
4-bromo-2-fluorobenzyl Chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10553143 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10553143
Brand: Thermo Scientific Acros 384460250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 85510-82-3
Molekylær formel C7H5BrClF
Molekylvægt (g/mol) 223.47
MDL nummer MFCD02094036
InChI nøgle UDKQGFMDBMYVHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzyl chloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluorobenzene, 4-bromo-2-fluorobenzylchloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, acmc-209q6a, 2-fluoro-4-bromo-chloromethylbenzene
PubChem CID 2773361
IUPAC navn 4-bromo-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
SMIL FC1=CC(Br)=CC=C1CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel ClCH2C6H3(F)Br
Brydningsindeks 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Formel vægt 223.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.