Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399455
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11399455
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18680.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85510-82-3
Molekylær formel C7H5BrClF
Molekylvægt (g/mol) 223.47
MDL nummer MFCD02094036
InChI nøgle UDKQGFMDBMYVHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzyl chloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluorobenzene, 4-bromo-2-fluorobenzylchloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, acmc-209q6a, 2-fluoro-4-bromo-chloromethylbenzene
PubChem CID 2773361
IUPAC navn 4-bromo-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
SMIL FC1=CC(Br)=CC=C1CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Tæthed 1.65
Brydningsindeks 1.562
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 6323063
Formel vægt 223.47
Procent renhed 97%