Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10798532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10798532 5 g Plastic bottle 5g
10584901 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10798532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 333890050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 76283-09-5
Molekylær formel C7H5Br2F
Molekylvægt (g/mol) 267.92
MDL nummer MFCD00055467
InChI nøgle XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzyl bromide, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobenzyl bromide, 4-bromo-2-fluorobenzylbromide, 2-fluoro-4-bromo-benzylbromide, alpha,4-dibromo-2-fluorotoluene, unii-0z26xyc1jy, 4,alpha-dibromo-2-fluorotoluene, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, 0z26xyc1jy
PubChem CID 2733660
IUPAC navn 4-bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)F)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >30.0°C
Farve White
Kogepunkt 126.0°C (19.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastic bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 267.92
Procent renhed 99%
Fysisk form Low Melting Solid