Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride, 99%
Artikelnummer. 10793203 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10793203 25 g Glass bottle 25g
10170172 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793203 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347460250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 151982-51-3 | C7H3BrClFO | 237.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151982-51-3
Molekylær formel C7H3BrClFO
Molekylvægt (g/mol) 237.46
MDL nummer MFCD03411584
InChI nøgle PCFIABOQFAFDAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, benzoyl chloride,4-bromo-2-fluoro, acmc-20amnm, 4-bromo-2-fluorobenzoylchloride, 4-bromo-2-fluoro-benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzoic acid chloride, 4-bromanyl-2-fluoranyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2734026
IUPAC navn 4-bromo-2-fluorobenzoyl chloride
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)F)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 24.0°C to 24.5°C
Farve White to Yellow
Kogepunkt 86.0°C to 88.0°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrdolyses
Formel vægt 237.46
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.