Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorobenzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11334596
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334596 25 g 25g
11314596 1 g 1g
11324596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20142.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 151982-51-3 | C7H3BrClFO | 237,452 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151982-51-3
Molekylær formel C7H3BrClFO
Molekylvægt (g/mol) 237.452
MDL nummer MFCD03411584
InChI nøgle PCFIABOQFAFDAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734026
IUPAC navn 4-brom-2-fluorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)F)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Smeltepunkt 24 °C til 25 °C
Kogepunkt 86 °C til 88 °C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.5877
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 6323925
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, benzoyl chloride,4-bromo-2-fluoro, acmc-20amnm, 4-bromo-2-fluorobenzoylchloride, 4-bromo-2-fluoro-benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzoic acid chloride, 4-bromanyl-2-fluoranyl-benzoyl chloride
Formel vægt 237.45
Procent renhed 98%