Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorobenzonitril, 99%
Artikelnummer. 11404414
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404414 5 g 5g
11494404 1 g 1g
11414414 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404414 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13086.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 105942-08-3 | C7H3BrFN | 200,01 g/mol
4-Bromo-2-fluorbenzonitril bruges som et OLED-mellemprodukt, farmaceutisk, elektronisk og kemisk mellemprodukt. Det bruges til syntese af heterocykler og flydende krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brom-2-fluorbenzonitril bruges som et OLED-mellemprodukt, farmaceutisk, elektronisk og kemisk mellemprodukt. Det bruges til syntese af heterocykler og flydende krystaller.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105942-08-3
Molekylær formel C7H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 200.01
MDL nummer MFCD00143264
InChI nøgle HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
PubChem CID 736029
IUPAC navn 4-brom-2-fluorbenzonitril
SMIL FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Smeltepunkt 69 °C til 72 °C
Kogepunkt 238 °C til 239 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 4231143
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 200.01
Procent renhed 99%