Få mere at vide
4-brom-2-fluorbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430641
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430641 25 g 25g
11420641 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430641 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20118.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112704-79-7 | C7H3BrFO2 | 218.00 g/mol
4-brom-2-fluorbenzoesyre kan anvendes til syntese af biaryl-mellemprodukter ved palladium-medieret kobling med forskellige arylboronsyrer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-brom-2-fluorbenzoesyre kan anvendes til syntese af
biaryl-mellemprodukter ved palladium
-medieret kobling med
forskellige arylboronsyrer Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112704-79-7
Molekylær formel C7H3BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 218.00
MDL nummer MFCD00143263
InChI nøgle ZQQSRVPOAHYHEL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-2-fluoro-benzoic acid, 4-bromo-2-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 4-bromo-2-fluoro, pubchem1313, enzalutamide impurity a, acmc-1btmf, 2-fluro-4-bromobenzoic acid, ksc174m4p, rarechem al bo 0754
PubChem CID 302681
IUPAC navn 4-brom-2-fluorbenzoesyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 210°C to 213°C
Mængde 25 g
Beilstein 6323931
Formel vægt 219.01
Procent renhed 98%