Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11453147
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453147 5 g 5g
11463147 25 g 25g
11473147 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16112.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57848-46-1 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
4-Brom-2-fluorbenzaldehyd anvendes til fremstilling af nigeglaninhydrobromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Brom-2-fluorbenzaldehyd anvendes til fremstilling af
nigeglaninhydrobromid.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57848-46-1
Molekylær formel C7H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 203.01
MDL nummer MFCD00143261
InChI nøgle UPCARQPLANFGQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro-benzaldehyde, pubchem1421, acmc-1awi3, 4-bromo-2-flurobenzaldehyde, 4-bromo-2 fluorobenzaldehyde, ksc272o0t, 2-fluoro-4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo-2-fluoro benzaldehyde
PubChem CID 143517
IUPAC navn 4-brom-2-fluorbenzaldehyd
SMIL FC1=CC(Br)=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Kogepunkt 42°C (19 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 7700208
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 203.01
Procent renhed 97%