Få mere at vide
4-Bromo-2-fluoroaniline, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10634612 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10634612 100 g Glasflaske 100g
10509633 10 g Glasflaske 10g
10265280 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10634612 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 134181000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-24-8
Molekylær formel C6H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 190.01
MDL nummer MFCD00010221
InChI nøgle GZRMNMGWNKSANY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro-phenylamine, 4-bromo-2-fluoro-aniline, 4-bromo-2-fluorobenzenamine, 4-bromo-2-fluoro aniline, 4-bromo-2-fluorophenylamine, 4-brom-2-fluoranilin, zlchem 545, pubchem1525
PubChem CID 123050
IUPAC navn 4-brom-2-fluoranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluoroaniline
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39°C to 42°C
Farve Beige til brun-grå eller grå
Kogepunkt 103°C to 108°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 104°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(F)NH2
Mængde 100 g
Formel vægt 190.01
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Mass, Chunks or Crystals and Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-fluoroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.