Få mere at vide
4-Bromo-2-fluoroaniline, 98+%
Artikelnummer. 11359419
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359419 10 g 10g
11413923 25 g 25g
11423923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11359419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10228.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 367-24-8 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-24-8
Molekylær formel C6H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 190.015
MDL nummer MFCD00010221
InChI nøgle GZRMNMGWNKSANY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro-phenylamine, 4-bromo-2-fluoro-aniline, 4-bromo-2-fluorobenzenamine, 4-bromo-2-fluoro aniline, 4-bromo-2-fluorophenylamine, 4-brom-2-fluoranilin, zlchem 545, pubchem1525
PubChem CID 123050
IUPAC navn 4-brom-2-fluoranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluoroaniline
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Kogepunkt 103°C to 108°C (13 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2081089
Formel vægt 190.01
Procent renhed ≥98%