Få mere at vide
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone, 96%
Artikelnummer. 15478698
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478698 1 g 1g
15498698 250 mg 250mg
15488698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62127.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625446-22-2 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625446-22-2
Molekylær formel C8H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 217.037
MDL nummer MFCD03411551
InChI nøgle ASKFCSCYGAFWAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 4-bromo-2-fluoroacetophenone, 4'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-fluorobenzene, ethanone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl, 2-fluoro-4-bromoacetophenone, 1-4-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, acmc-209n4s, ksc352o4j
PubChem CID 21938581
IUPAC navn 1-(4-brom-2-fluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Mængde 1 g
Formel vægt 217.04
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof