Få mere at vide
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole, 97%
Artikelnummer. p-7030544
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15483887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H30220.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 74266-66-3 | C7H5BrFNO3 | 250.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74266-66-3
Molekylær formel C7H5BrFNO3
Molekylvægt (g/mol) 250.02
MDL nummer MFCD00013374
InChI nøgle CVCAYLYLJKBSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluoro-6-nitroanisole, 5-bromo-3-fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitro-benzene, benzene, 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl methyl ether, timtec-bb sbb005948, acmc-20amnn, pubchem4134, 4-bromo-2-fluoro-6-nitroanisol
PubChem CID 557159
IUPAC navn 5-brom-1-fluor-2-methoxy-3-nitrobenzen
SMIL COC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Smeltepunkt 53°C to 56°C
Mængde 5 g
Formel vægt 250.02
Procent renhed 97%