Få mere at vide
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisol, 97%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole |
| Smeltepunkt | 53°C to 56°C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 250.02 |
| Procent renhed | 97% |