Få mere at vide
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluormethyl)anilin, 97 %
Artikelnummer. 11305245
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11305245 10 g 10g
11315245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11305245 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31727.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104460-70-0 | C7H4BrF4N | 258,01 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4-brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin har antimikrobiel virkning.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104460-70-0
Molekylær formel C7H4BrF4N
Molekylvægt (g/mol) 258.01
MDL nummer MFCD04973757
InChI nøgle UYVDMCXPDGRLEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, benzenamine,4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, acmc-209ygd, 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylamine, 4-bromanyl-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7018046
IUPAC navn 4-brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin
SMIL NC1=C(F)C=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 30 °C til 41 °C
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 258.01
Procent renhed 97%