Få mere at vide
4-brom-2-fluor-1-iodbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472598
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472598 25 g 25g
11482598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15884.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105931-73-5 | C6H3BrFI | 300.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105931-73-5
Molekylær formel C6H3BrFI
Molekylvægt (g/mol) 300.90
MDL nummer MFCD00010608
InChI nøgle XRMZKCQCINEBEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-fluoro-4-iodobenzene, 3-fluoro-4-iodobromobenzene, 2-fluoro-4-bromoiodobenzene, 4-bromo-2-fluoroiodobenzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo-benzene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo, pubchem3232, acmc-2098hz, 2-fluoro-4-bromo iodobenzene, 3-fluoro-4-iodo-bromobenzene
PubChem CID 2724516
IUPAC navn 4-brom-2-fluor-1-iodbenzen
SMIL FC1=C(I)C=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 4740250
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 300.9
Procent renhed 98%