Få mere at vide
4-Bromo-2-ethylanilin, 97%
Artikelnummer. 11373336
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373336 25 g 25g
11363336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11373336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12725.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 45762-41-2 | C8H10BrN | 200,079 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45762-41-2
Molekylær formel C8H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 200.079
MDL nummer MFCD00041434
InChI nøgle LGOZNQPHTIGMQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-bromo-2-ethyl, 2-ethyl-4-bromoaniline, acmc-20amnq, pubchem23174, 4-bromo-2-ethyl-aniline, 4-bromo-2-ethylbenzenamine, 4-bromo-2-ethylphenylamine, 4-bromanyl-2-ethyl-aniline, 4-bromo-2-ethylaniline
PubChem CID 2801283
IUPAC navn 4-brom-2-ethylanilin
SMIL CCC1=C(C=CC(=C1)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-ethylaniline
Tæthed 1.412
Kogepunkt 110°C to 112°C (2 mmHg)
Brydningsindeks 1.602
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2802710
Formel vægt 200.08
Procent renhed 97%