Få mere at vide
4-brom-2-ethyl-1-iodbenzen, 97%, stab. med kobber, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430531
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430531 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11430531 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20052.09
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-30-5
Molekylær formel C8H8BrI
Molekylvægt (g/mol) 310.96
MDL nummer MFCD00221458
InChI nøgle JWKQXPHYKRQLEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2761396
IUPAC navn 4-brom-2-ethyl-1-iodbenzen
SMIL CCC1=C(C=CC(=C1)Br)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene
Navn note stabilized with copper
Kogepunkt 84°C to 86°C (0.4 mmHg)
Mængde 10 g
Følsomhed Light sensitive
Synonym 4-bromo-2-ethyliodobenzene, benzene,4-bromo-2-ethyl-1-iodo, benzene, 4-bromo-2-ethyl-1-iodo, 4-bromo-2-ethyl-1-iodo-benzene, pubchem3773, acmc-1c9j2, 4-bromo-2-ethyl-iodobenzene, 1-iodo-2-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-2-ethyl-1-iodobenzene, 4-bromanyl-2-ethyl-1-iodanyl-benzene
Formel vægt 310.97
Procent renhed 97%