Få mere at vide
4-Bromo-2-chlorobenzonitril, 96%
Artikelnummer. 11342886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342886 5 g 5g
11332886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11342886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10602.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 154607-01-9 | C7H3BrClN | 216,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154607-01-9
Molekylær formel C7H3BrClN
Molekylvægt (g/mol) 216.46
MDL nummer MFCD00040883
InChI nøgle AYQBMZNSJPVADT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-chloro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem12801, intermediates-zcf02177, acmc-209db5, ksc497g8d
PubChem CID 7010420
IUPAC navn 4-brom-2-chlorbenzonitril
SMIL ClC1=C(C=CC(Br)=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 67 °C til 72 °C
Kogepunkt 142 °C til 143 °C (10 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 3240885
Formel vægt 216.47
Procent renhed 96%