Få mere at vide
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442152 1 g 1g
15452152 5 g 5g
15462152 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15442152 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443620010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 59748-90-2
Molekylær formel C7H4BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 235.47
InChI nøgle JAVZWSOFJKYSDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorobenzoicacid, 2-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-2-chloro-benzoic acid, rarechem al bo 2371, attercop-chm at111793, zlchem 410, pubchem3586, acmc-1b03i, ksc274c2d
PubChem CID 108829
IUPAC navn 4-bromo-2-chlorobenzoic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 171.0°C to 175.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 235.47
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.