Få mere at vide
4-Bromo-2-chloranilin, 99%
Artikelnummer. 10448740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10448740 10 g 10g
10721441 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10448740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167480100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 38762-41-3 | C6H5BrClN | 206,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38762-41-3
Molekylær formel C6H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 206.47
MDL nummer MFCD00007660
InChI nøgle INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2-chloro-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-aniline, 4-bromo-2-chlorophenylamine, 4-bromo-6-chloroaniline, 4-bromo-2-chlorobenzenamine, zlchem 546, pubchem3578, 2-chloro4-bromoaniline
PubChem CID 610169
IUPAC navn 4-brom-2-chloranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chloroaniline
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 67 °C til 70 °C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(Cl)NH2
Mængde 10 g
Beilstein 12, 652
Formel vægt 206.47
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-chloroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.