Få mere at vide
4-brom-2-chloranilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463458
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463458 10 g 10g
11473458 50 g 50g
11483458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17859.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38762-41-3 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38762-41-3
Molekylær formel C6H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 206.467
MDL nummer MFCD00007660
InChI nøgle INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2-chloro-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-aniline, 4-bromo-2-chlorophenylamine, 4-bromo-6-chloroaniline, 4-bromo-2-chlorobenzenamine, zlchem 546, pubchem3578, 2-chloro4-bromoaniline
PubChem CID 610169
IUPAC navn 4-brom-2-chloranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chloroaniline
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Mængde 10 g
Beilstein 3117740
Formel vægt 206.47
Procent renhed ≥98%