Få mere at vide
4-Brom-2-klor-6-methylanilin, 98%
Artikelnummer. 11313256
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313256 25 g 25g
11303256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12590.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 30273-42-8 | C7H7BrClN | 220,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30273-42-8
Molekylær formel C7H7BrClN
Molekylvægt (g/mol) 220.49
MDL nummer MFCD00041432
InChI nøgle DIXGIKZIIZRFKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, pubchem23742, acmc-20a53i, 4-bromo-6-chloro-o-toluidine, 2-amino-5-bromo-3-chlorotoluene, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-aniline, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenylamine, 4-bromo-2-chloro-6-methylphenylamine, benzenamine,4-bromo-2-chloro-6-methyl
PubChem CID 2769626
IUPAC navn 4-brom-2-chlor-6-methylanilin
SMIL CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Smeltepunkt 37 °C til 40 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2717133
Formel vægt 220.5
Procent renhed 98%