Få mere at vide
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroanisole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11372519
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372519 1 g 1g
11382519 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26635.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261762-34-9
Molekylær formel C7H5BrClFO
Molekylvægt (g/mol) 239.468
MDL nummer MFCD01631477
InChI nøgle IKWHDHGNXXVBHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chloro-6-fluoroanisole, 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl methyl ether, benzene, 5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-methoxy, pubchem8360, 5-bromo-3-chloro-1-fluoro-2-methoxybenzene, 5-bromanyl-1-chloranyl-3-fluoranyl-2-methoxy-benzene
PubChem CID 2773260
IUPAC navn 5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
SMIL COC1=C(C=C(C=C1F)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chloro-6-fluoroanisole
Brydningsindeks 1.548
Mængde 1 g
Formel vægt 239.47
Procent renhed 97%