Få mere at vide
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene, 97%
Artikelnummer. 11469727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469727 5 g 5g
11459727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22185.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31928-47-9 | C6H3BrClI | 317.348 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31928-47-9
Molekylær formel C6H3BrClI
Molekylvægt (g/mol) 317.348
MDL nummer MFCD00079709
InChI nøgle OHHKQBZOURGNLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chloroiodobenzene, 1-bromo-3-chloro-4-iodobenzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-iodo, buttpark 34\07-78, 4-bromo-2-chloro-1-iodo-benzene, pubchem3592, acmc-1cp6y, 3-chloro-4-iodobromobenzene, ksc493m0p, 4-bromo-2-chloro-iodobenzene
PubChem CID 2735547
IUPAC navn 4-brom-2-chlor-1-iodbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Smeltepunkt 33°C to 35°C
Kogepunkt 103°C to 105°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.6722
Mængde 5 g
Beilstein 2435075
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 317.36
Procent renhed 97%