Få mere at vide
4-brom-2-chlor-1-fluorbenzen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488647
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488647 100 g 100g
11468647 5 g 5g
11478647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19782.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60811-21-4 | C6H3BrClF | 209.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60811-21-4
Molekylær formel C6H3BrClF
Molekylvægt (g/mol) 209.44
MDL nummer MFCD00051794
InChI nøgle CJTIWGBQCVYTQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-chloro-4-fluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobromobenzene, 4-bromo-2-chlorofluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobenzene bromide, 4-bromo-2-chloro-fluorobenzene, 4-bromo-2-chloro-1-fluoro-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-fluoro, pubchem2169, acmc-209mma, ksc493o4n
PubChem CID 3543065
IUPAC navn 4-brom-2-chlor-1-fluorbenzen
SMIL FC1=C(Cl)C=C(Br)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene
Tæthed 1.727
Kogepunkt 188°C to 190°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Brydningsindeks 1.554
Mængde 100 g
FN nummer UN3082
Beilstein 2206652
Formel vægt 209.45
Procent renhed ≥98%