Få mere at vide
4-Bromo-2,6-difluorbenzylalkohol, 97%
Artikelnummer. 15418178
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418178 5 g 5g
15408178 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61623.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 162744-59-4 | C7H5BrF2O | 223,017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 162744-59-4
Molekylær formel C7H5BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 223.017
MDL nummer MFCD03094461
InChI nøgle LSRHFWSNUFIKER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol, 4-bromo-2,6-difluorophenyl methanol, 4-bromo-2,6-difluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-bromo-2,6-difluoro, 4-bromo-2,6-difluoro-benzenemethanol, 2,6-difluoro-4-bromobenzyl alcohol, 4-bromo-2,6-difluoro-phenyl methanol, 2,6-difluoro-4-bromo benzyl alcohol, pubchem4882, acmc-209dox
PubChem CID 2773303
IUPAC navn (4-brom-2,6-difluorphenyl)methanol
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)CO)F)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Smeltepunkt 76 °C til 81 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 223.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof